Merck
75918
Supelco
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 137,00
US$ 137,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 137,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
Beilstein:
1911640
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 137,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.6 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
878 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elise Fouquerel et al.
Molecular cell, 75(1), 117-130 (2019-05-19)
Telomeres are essential for genome stability. Oxidative stress caused by excess reactive oxygen species (ROS) accelerates telomere shortening. Although telomeres are hypersensitive to ROS-mediated 8-oxoguanine (8-oxoG) formation, the biological effect of this common lesion at telomeres is poorly understood because