mol peso
~2163
color
white
solubilidad
H2O: soluble
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?