Merck
A2931
Sigma-Aldrich
Alkali Blue 6B
Sinónimos:
Acid Blue 110, Acid Blue 119
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H31N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
613.72
Colour Index Number:
42750
EC Number:
UNSPSC Code:
12171500
composition
Dye content, ≥80%
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI key
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)