A0152000
Acetylcysteine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N,N′-Diacetyl-L-cystine, NSC 203780
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
acetylcysteine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances in acetylcysteine using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0967 of European Pharmacopeia.
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)