A0153000
Acetylcysteine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N,S-Diacetyl-L-cysteine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
acetylcysteine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
HSPYGHDTVQJUDE-LURJTMIESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)