Merck
99409
Supelco
Magnesium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Envase
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Otras notas
Assay of Mg2+ activity in intracellular liquids with microelectrodes†
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Z M Hu et al.
Analytical chemistry, 61(6), 574-576 (1989-03-15)
A magnesium ion selective microelectrode based on a synthetic neutral carrier is presented. The selectivity of Mg2+ over Na+, K+, H+, and Ca2+ is sufficient for assays of intracellular magnesium ion activities. The microelectrodes with an optimized membrane composition have