Merck
09877
Sigma-Aldrich
Ammonium ionophore I
Selectophore, function tested, ≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Sinónimos:
Nonactin, Ammonium ionophore
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 504,00
250 MG
US$ 2.180,00
US$ 504,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 504,00
250 MG
US$ 2.180,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H64O12
Número de CAS:
Peso molecular:
736.93
Beilstein:
76434
Número CE:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
US$ 504,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
descripción
for ion-selective electrodes
Línea del producto
Selectophore
Ensayo
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Formulario
powder
calidad
function tested
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
Clave InChI
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Descripción general
Purified for use in ion-selective electrodes
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Determination of potassium ions in pharmaceutical samples by FIA using a potentiometric electrode based on ionophore nonactin occluded in EVA membrane.[1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Transports alkali cations through biological membranes, with high selectivity for ammonia.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Y.M. Fraticelli, M.E. Meyerhoff
Analytical Chemistry, 53, 1857-1861 (1981)
D. Ammann et al.
Ion-Selective Rev., 5, 3-3 (1983)
The kinetic and equilibrium components of selective ionic permeability mediated by nactin- and valinomycin-type carriers having systematically varied degrees of methylation.
G Eisenman et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 264, 34-60 (1975-12-30)
Simon, W.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 25, 811-811 (1971)
Sarah B Luesse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(14), 3946-3949 (2008-07-01)
The synthesis of a library of nonactic acid-derived triazoloamide derivatives and their evaluation as antimicrobial agents is described.
Artículos
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores