Documentos clave
63099
Supelco
Magnesium ionophore IV - membrane A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
solid
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Otras notas
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood serum with ISE
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)