96175
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Butylhydroxyanisolum, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
solid
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Clave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?