Merck
8.17023
Butilhidroxianisol
E 320
Sinónimos:
Butilhidroxianisol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E320
EC Index Number:
246-563-8
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
El butilhidroxianisol es un antioxidante y se utiliza normalmente como aditivo para la conservación de los alimentos.
Disclaimer
La sustancia 8.17023 no tiene registro REACH porque el único uso admitido es su empleo en medicamentos para uso humano o veterinario o en alimentos o piensos animales según el artículo 2 de la regulación REACH (CE) No 1907/2006.
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c