PHR1306
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
Seleccione un Tamaño
US$ 220,00
Disponible para envío el11 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 220,00
Disponible para envío el11 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1083100
familia API
bha
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Clave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole is a synthetic antioxidant, widely used as a food additive to prevent oxidative deterioration of fats and oils.[1]
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)