Merck
95851
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butyl-2-nitrosobenzene
for ESR-spectroscopy, >98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene, 2-Nitroso-1,3,5-tri-tert-butylbenzene, TTBNB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H29NO
Número de CAS:
Peso molecular:
275.43
Beilstein/REAXYS Number:
1880006
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
for ESR-spectroscopy
assay
>98.0% (HPLC)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
168-173 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(N=O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19-20)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI key
OSICDPWAPKXXHT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Spin trapping reagent for ESR spectrometry; the cation radical is prepared by electrolysis in MeNO2/MeCN
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
G. Cauquis et al.
J. Chem. Phys. , 47, 4642-4642 (1967)