94194
Butyraldehyde
analytical standard, contains ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and ~1% water as stabilizer
Sinónimos:
Butanal
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
temp. de autoignición
390 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and ~1% water as stabilizer
lim. expl.
12.5 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.377-1.387
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Air samples by pentafluorophenyl hydrazine derivatization followed by analysis using gas chromatography (GC) equipped with flame ionization detector (FID).[2]
- Ambient air by GC coupled to mass spectrometry (MS).[3]
It may be used as an analytical reference standard for the analysis of BA in:
- Environmental samples by 2,4-dinitrophenylhydrazine derivatization followed by analysis using rapid resolution liquid chromatography-ultraviolet diode array detector (RRLC-UV-DAD) and RRLC coupled to ion-trap mass spectrometer (IT-MS) operating under the atmospheric pressure chemical ionization (APCI) mode.[4]
- Saliva samples by magnetic-stirring-assisted micro-solid-phase extraction (μ-SPE) and headspace GC combined with ion-mobility spectrometry (IMS).[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde