W221902
Butyraldehyde
≥96.0%
Sinónimos:
Butanal
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0%
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
cocoa; green; musty; pungent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?