64409
Propianaldehído
analytical standard
Sinónimos:
Propanal
Seleccione un Tamaño
US$ 91,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 91,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
404 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.360-1.365
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicación
- Food products and cosmetics using gas-chromatography with photo ionization detection (GC-PID).[1]
- Infant formulas using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).[2]
- Household products using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde