Merck
920002
Sigma-Aldrich
CX85
Umicore
Sinónimos:
Dichlorobis[(tert-butyldiphenyl)phosphine]palladium(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 142,00
US$ 142,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 142,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H38Cl2P2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
661.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 142,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
227-228 °C
cadena SMILES
[Pd]([PH](C(C)(C)C)(c4ccccc4)c3ccccc3)([PH](C(C)(C)C)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C16H19P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*4-13H,1-3H3;2*1H;
Clave InChI
QZOYEMHPCYSVBE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Umicore CX85 is a homogeneous catalyst useful for cross-coupling reactions with arenes, especially for Suzuki-Miyaura cross-couplings.
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)