917664
2-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCC1=C(C2CCNCC2)C=CC=C1.Cl
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)