917362
2-(4-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
mp
164-170 °C
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC=C(CC(O)=O)C=C2)CC1
Clave InChI
HNYYDBIWYLLTRD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)