Merck
917397
Sigma-Aldrich
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 290,00
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
InChI
1S/C12H18N2.2ClH/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-5-7-14-8-6-10;;/h1-4,10,14H,5-9,13H2;2*1H
Clave InChI
VBWHHONSCAVPOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)