900690
N,N-diisopropiletilamina
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
Sinónimos:
N-etildiisopropilamina, DIPEA, Etildiisopropilamina, «La base de Hünig»
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
31 mmHg ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99.5%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
densidad
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clave InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?