90047
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
O,O-Di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) thiophosphate, Chlorpyriphos-d10
Seleccione un Tamaño
US$ 607,00
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 607,00
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥95 atom % D
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥97.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=S)(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])Oc1nc(c(cc1Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clave InChI
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?