87708
Tetramethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Seleccione un Tamaño
US$ 441,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 441,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
crystals
calidad
LiChropur™
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- pH Standardization in Analytical Chemistry: Buffers serve as critical components in the batch-to-batch reproducibility studies for primary pH methods, ensuring high precision in pH measurement across various scientific disciplines, from pharmaceuticals to environmental science (Asakai et al., 2024).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)