87929
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
HMIMCl
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
liquid
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?