900856
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99%
Sinónimos:
1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, N-Butyl-N′-methylimidazolium chloride, BMIMCl
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
~70 °C
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Click here for more information.
Aplicación
Precaución
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
192 °C - (External MSDS)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.