727954
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
98%
Sinónimos:
HMIM BTI, HMIM TFS
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
98%
Formulario
liquid
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CCCCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H19N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
RCNFOZUBFOFJKZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Electrochemical behavior and determination of rutin on modified carbon paste electrodes.: This research investigates the electrochemical properties of rutin using modified carbon paste electrodes incorporating 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, an ionic liquid. The study highlights the ionic liquid′s role in enhancing the electrode′s sensitivity and stability, making it a promising material for electrochemical sensing applications (Macikova et al., 2012).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?