85432
Mezcla de sililación II según Horning
for GC derivatization, LiChropur™
Sinónimos:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture
Seleccione un Tamaño
US$ 63,30
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 63,30
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
Clave InChI
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Componentes
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs