Merck
83175
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
(S)-5-Oxoproline ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein/REAXYS Number:
82621
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
54-56 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)