Merck
307777
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Sinónimos:
(S)-5-Oxoproline ethyl ester, L-Pyroglutamic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
82621
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]19/D +3.3°, c = 10 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clave InChI
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)