84.67% of sodium iodide is iodine, and the iodine content is tested to ensure it falls within the specified range. The molecular weight of iodine (126.90447) divided by the total molecular weight of sodium iodide (149.89) equals 84.665%.
793558
Sodium iodide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
Línea del producto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
calidad
free-flowing
impurezas
≤1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
-
What are the purity values for this product?
1 answer-