Merck
78975
Supelco
α-Methylbenzyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
α-Methylbenzyl acetate, α-Methylbenzenemethanol 1-acetate, 1-Phenylethyl acetate, Gardenol, Styrallyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH(CH3)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.493-1.497
n20/D 1.494 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
198.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guzman Torrelo et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 625-630 (2015-02-17)
In 2009, we reported that the product of the gene SCJ21.16 (XFa0032) from Xylella fastidiosa, a xylem-restricted plant pathogen that causes a range of diseases in several important crops, encodes a protein (XfHNL) with putative hydroxynitrile lyase activity. Sequence analysis