288993
α-Amylcinnamaldehyde
97%, mixture of cis and trans
Sinónimos:
alpha-Amylcinnamaldehyde
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
Clave InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
146 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?