Merck
77981
Millipore
CT Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
Aplicación
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Escherichia coli 0157.
Componentes
(one vial sufficient for 500 mL medium) Potassium tellurite 1.25 mg, Cefixime 0.025 mg
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)