Merck
82265
Millipore
m-CP selective Supplement II
suitable for microbiology
Sinónimos:
Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement II
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Clostridium spp.
Descripción general
Filter sterilized 0.5% solution of phenolphthalein diphosphate recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Aplicación
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Componentes
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
Phenolphthalein diphosphate 0.05 g, distilled water 10 ml
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1