Merck
77880
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 76,10
US$ 76,10
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 76,10
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein/REAXYS Number:
2410916
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 76,10
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
phenyl
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Other Notes
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary[1][2][3][4][5]
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Revial et al.
Organic Syntheses, 70, 35-35 (1992)
G. Knupp et al.
Chemische Berichte, 117, 2076-2076 (1984)
T. Volpe et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2367-2367 (1987)
U. Schollkopf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 136-136 (1978)
R.P. Polniaszek et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4511-4511 (1987)