Merck
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Sinónimos:
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 78,90
5 G
US$ 158,00
US$ 78,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 78,90
5 G
US$ 158,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Beilstein:
2208024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 78,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)