Merck
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 191,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 191,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Beilstein:
3195949
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)