Merck
75636
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution
2.5% in tert-butanol
About This Item
Fórmula lineal:
OsO4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
contiene
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
2.5% in tert-butanol
densidad
0.81 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)