Merck
688185
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Sinónimos:
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15OP
Número de CAS:
Peso molecular:
302.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167-173 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
Clave InChI
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A nucleophilic two-carbon building block that participates in a variety of reactions including cycloaddition, multi-component, and domino reactions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)