74691
Octadecane
analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
8.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 119 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
temp. de autoignición
455 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
28-30 °C
densidad
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clave InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Octadecane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte from hot-pressing of mixed-hardwood particleboard using chromatography techniques.[1] It may be used as an internal standard to study the analysis of fatty acid composition of plasma glycerophospholipids using gas chromatography with flame ionization detection.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane