Merck
CRM78294
Supelco
Octadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.49
Beilstein:
1740138
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
8.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 119 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
455 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
densidad
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clave InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)