Saltar a
A2628
L-Alanine β-naphthylamide
protease substrate
Sinónimos:
L-Alanine 2-naphthylamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 223,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
EC Number:
211-956-5
MDL number:
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
RQHPADKWNYTHOH-VIFPVBQESA-N
Application
L-Alanine Ǧ-naphthylamide has been used to determine the activity of alanine aminopeptidase (AAP) in blood samples.[1] It may be used as a fluorescent substrate to assay neutral aminopeptidase (APN) activity in cultured human and mouse chondrocytes.[2][3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L1635A4302A9627
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: insoluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)