Documentos clave
72659
Millipore
Anthracis Selective Supplement
suitable for microbiology
Seleccione un Tamaño
5 AMP
US$ 109,00
US$ 109,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 AMP
US$ 109,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
US$ 109,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Bacillus anthracis
Descripción general
Polymixin is an inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants. Lysozyme specifically suppressses the growth of Gram negative contaminants.
Aplicación
inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants like Gram negatives
Componentes
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)