Merck
55678
Millipore
PLET Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Polymyxin B - Lysozym - EDTA - Thallous acetate Agar
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 148,00
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 148,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171609
NACRES:
NA.85
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
beef heart infusion (extract from 500 g), 10 g/L
EDTA, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallous acetate, 0.04 g/L
tryptose, 10 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
Bacillus anthracis
selective for Bacillus spp.
Aplicación
PLET Agar Base medium is the best selective medium for isolation and cultivation of Bacillus anthracis from environmental specimens, animal products or clinical specimens.
Nota de preparación
Suspend 40.3 g in 990 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and, aseptically, add rehydrated contents of one vial of Anthracis-Selective-Supplement (Cat. No. 72659). Mix well and dispense as desired.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)