69259
Yeast Peptone 7 (micro-agglomerated)
suitable for microbiology, pH 5.5-6.5
Sinónimos:
Peptone from yeast No. 7, Peptone from yeast No. 7, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Nivel de calidad
Formulario
(Micro-agglomerated)
caducidad
61 mo.
envase
pkg of 500 g
condiciones de almacenamiento
dry media (Tightly closed)
pH
5.5-6.5
solubilidad
water: soluble at 20 °C
aplicaciones
microbiology
componentes
(Total nitrogen ≥7.1Amino-N ≥4)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.