68923
Esculetin
analytical standard
Sinónimos:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
97.5-102.5% (NT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
271-273 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
Clave InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)