68082
2,4′-Dibromoacetophenone
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
4′-Bromophenacyl bromide
Seleccione un Tamaño
US$ 75,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 75,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
calidad
LiChropur™
técnicas
HPLC: suitable
mp
108-110 °C (lit.)
108-112 °C
cadena SMILES
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?