D38308
2,4′-Dibromoacetophenone
>98%
Sinónimos:
4′-Bromophenacyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>98%
Formulario
crystals
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PLA2G2A(5320)
rat ... Pla2g2a(29692)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?