Merck
65365
Supelco
(S)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 174,00
500 MG
US$ 708,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 174,00
500 MG
US$ 708,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
252.62
Beilstein:
3591562
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
actividad óptica
[α]20/D +132±2°, c = 6% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Aplicación
Determination of absolute configuration of stereogenic carbinol carbons; doi:10.1038/nprot.2007.354[1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K J Miller et al.
Journal of chromatography, 307(2), 335-342 (1984-05-11)
High-performance liquid chromatography (HPLC) was employed for resolution of enantiomers of chiral ring-substituted 1-phenyl-2- aminopropanes (amphetamines) and 1-phenylethylamine following derivatization with four chiral reagents: (R)-(+)-1-phenylethyl isocyanate ( PEIC ), (-)-alpha-methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ( MTPA X Cl), 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl isothiocyanate ( GITC )
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies