574724
Acetonitrilo solution
suitable for HPLC, contains 0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
Sinónimos:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo solution, contains 0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
densidad de vapor
1.41 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
72.8 mmHg
Formulario
liquid
contiene
0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
lim. expl.
8 % (lit.)
técnicas
HPLC: suitable
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?