Merck
53729
SAFC
Cysteamine hydrochloride
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
113.61
Beilstein:
3590083
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solid
Nivel de calidad
concentración
30.6-31.80 % (w/w) (AT)
impurezas
residual solvents (tert.-butylmethyl ether)
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine (GC, rel.)
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
pérdida
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
trazas de catión
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clave InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
purity (GC): ≥98.0 area %
solubility: colorless, clear (≤3.5 NTU), 3.408 g in 30 mL H2O (1M)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)